Acide (4-fluoro-2-méthoxyphényl)acétique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(4-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Formule:
C₉H₉FO₃ Point de fusion: 106…110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660193 Numéro CAS: 886498-61-9 |