Imprimer
Alcool 4-fluoro-2-méthoxybenzylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC408257-1G PC408257-5G PC408257-10G
APOSPC408257-1GEA 45.1 EUR
APOSPC408257-1G APOSPC408257-5G APOSPC408257-10G
Alcool 4-fluoro-2-méthoxybenzylique 98%
Alcool 4-fluoro-2-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₉FO₂
Poids moléculaire: 156.16 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C/4mmHg
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116338
Numéro CAS: 157068-03-6