Imprimer
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC408235-1G PC408235-250MG
APOSPC408235-1GEA 232 EUR
APOSPC408235-1G APOSPC408235-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅BrFN
Point de fusion: 60…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226884
Numéro CAS: 936693-22-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III