Imprimer
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC408225-1G PC408225-25G PC408225-5G
APOSPC408225-1GEA 75.4 EUR
APOSPC408225-1G APOSPC408225-25G APOSPC408225-5G
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine 96%
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835298
Numéro CAS: 110919-71-6