Imprimer
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC408218-1G PC408218-5G
APOSPC408218-1GEA 34.8 EUR
APOSPC408218-1G APOSPC408218-5G
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane 95%
5-Iodo-1,1,1-trifluoropentane
Formule: C₅H₈F₃I
Point d'ébullition: 153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06247810
Numéro CAS: 352-60-3