Imprimer
Dimethyl difluoromalonate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC408111-1G PC408111-25G PC408111-5G
APOSPC408111-1GEA 32.1 EUR
APOSPC408111-1G APOSPC408111-25G APOSPC408111-5G
Dimethyl difluoromalonate 98%
Dimethyl difluoromalonate
Formule: C₅H₆F₂O₄
Point d'ébullition: 167…169 °C
Densité: 1,3059 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00516931
Numéro CAS: 379-95-3
UN: 3272
ADR: 3,III