4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline, grade Technique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₄FNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11052316 Numéro CAS: 1039941-26-8 |