Imprimer
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC408070-25G PC408070-5G
APOSPC408070-25GEA 219 EUR
APOSPC408070-25G APOSPC408070-5G
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine 97%
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-hydroxypiperidine
Formule: C₁₂H₁₃ClF₃NO
Point de fusion: 138…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066999
Numéro CAS: 21928-50-7