Imprimer
Acide 5-fluoroorotique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-FOA
PC408010-25G PC408010-5G PC408010-1G
APOSPC408010-25GEA 0 EUR
APOSPC408010-25G APOSPC408010-5G APOSPC408010-1G
Acide 5-fluoroorotique
Acide 5-fluoroorotique
Formule: C₅H₃FN₂O₄
Poids moléculaire: 174.09 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042526
Numéro CAS: 703-95-7