Imprimer
6-Fluoroindoline-2,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Fluoro-1H-indole-2,3-dione
PC408008-10G PC408008-1G PC408008-5G
APOSPC408008-10GEA 800 EUR
APOSPC408008-10G APOSPC408008-1G APOSPC408008-5G
6-Fluoroindoline-2,3-dione
6-Fluoroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄FNO₂
Poids moléculaire: 165.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03618556
Numéro CAS: 324-03-8