Imprimer
3-Fluorophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4080-100G PC4080-25G
APOSPC4080-100GEA 119 EUR
APOSPC4080-100G APOSPC4080-25G
3-Fluorophénol 98%
3-Fluorophénol
Formule: C₆H₅FO
Point d'ébullition: 178 °C
Point de fusion: 44538 °C
Densité: 1,238 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002254
Numéro CAS: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III