Imprimer
3-Fluoro-4-nitrophénol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4074-100G PC4074-25G PC4074-5G
APOSPC4074-100GEA 313 EUR
APOSPC4074-100G APOSPC4074-25G APOSPC4074-5G
3-Fluoro-4-nitrophénol 97%
3-Fluoro-4-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
Point de fusion: 91…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041251
Numéro CAS: 394-41-2
EINECS: 206-895-6