Imprimer
1-Benzyloxy-4-fluorobenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4071-5G PC4071-1G
APOSPC4071-5GEA 0 EUR
APOSPC4071-5G APOSPC4071-1G
1-Benzyloxy-4-fluorobenzene 98%
1-Benzyloxy-4-fluorobenzene
Formule: C₁₃H₁₁FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788273
Numéro CAS: 370-78-5