Imprimer
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-bromoquinoline
PC407017-1G PC407017-5G
APOSPC407017-1GEA 72.5 EUR
APOSPC407017-1G APOSPC407017-5G
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₄BrF₆N
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075340
Numéro CAS: 35853-45-3