Imprimer
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC407008-10G PC407008-25G
APOSPC407008-10GEA 26.1 EUR
APOSPC407008-10G APOSPC407008-25G
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)aniline
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272565
Numéro CAS: 433-94-3