Imprimer
3-Aminomethyl-3-fluorooxetane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Fluorooxetan-3-yl)methanamine
PC406004-100MG PC406004-250MG
APOSPC406004-100MGEA 152 EUR
APOSPC406004-100MG APOSPC406004-250MG
3-Aminomethyl-3-fluorooxetane
3-Aminomethyl-3-fluorooxetane
Formule: C₄H₈FNO
Poids moléculaire: 105.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18073259
Numéro CAS: 883311-82-8