ω-Bromo-4-fluoroacétophénone 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Intermediate for preparation of 1,2-diarylcyclopentenolcyclooxygenase inhibitors: J.Med.Chem.,37,3878,1994.
Formule:
C₈H₆BrFO Point d'ébullition: 150 °C/12mmHg Point de fusion: 45…49 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040830 Numéro CAS: 403-29-2 EINECS: 206-955-1 UN: 3261 ADR: 8,II |