Imprimer
ω-Bromo-3-fluoroacétophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-3'-fluoroacétophénone, 2-Bromo-1-(3-fluorophényl)éthane-1-one, α-Bromo-3-fluoroacétophénone, Bromométhyl-m-fluorophénylcetone
PC4059W-25G PC4059W-5G PC4059W-100G
APOSPC4059W-25GEA 150 EUR
APOSPC4059W-25G APOSPC4059W-5G APOSPC4059W-100G
ω-Bromo-3-fluoroacétophénone 97%
ω-Bromo-3-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
Poids moléculaire: 217.04 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C/0.09mmHg
Point de fusion: 32…37 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00109756
Numéro CAS: 53631-18-8
UN: 3261
ADR: 8 III