Imprimer
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405683-1G PC405683-5G
APOSPC405683-1GEA 348 EUR
APOSPC405683-1G APOSPC405683-5G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol 98%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)phenol
Formule: C₆H₄F₆OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652462
Numéro CAS: 1240257-72-0