Imprimer
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405673-5G PC405673-1G
APOSPC405673-5GEA 1050 EUR
APOSPC405673-5G APOSPC405673-1G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile
Formule: C₇H₃F₆NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652501
Numéro CAS: 1240256-91-0