Imprimer
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405668-1G PC405668-5G
APOSPC405668-1GEA 348 EUR
APOSPC405668-1G APOSPC405668-5G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formule: C₇H₃ClF₅NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201047
Numéro CAS: 159727-28-3