2-Chloro-4-(pentafluorothio)aniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Amino-3-chlorophenylsulphur pentafluoride, (4-Amino-3-chlorophenyl)pentafluorosulphur
Formule:
C₆H₅ClF₅NS Point de fusion: 56…58 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD20731080 Numéro CAS: 165114-85-2 |