Imprimer
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC405666-1G PC405666-5G PC405666-10G
APOSPC405666-1GEA 0 EUR
APOSPC405666-1G APOSPC405666-5G APOSPC405666-10G
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₄F₆OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652417
Numéro CAS: 1240257-92-4