Imprimer
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(pentafluoro-lambda-sulphanyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-(Pentafluoro-lambda6-sulphanyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 3-(Pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
PC405660-1G PC405660-5G PC405660-10G
APOSPC405660-1GEA 348 EUR
APOSPC405660-1G APOSPC405660-5G APOSPC405660-10G
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride 97%
3-(Pentafluorothio)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClF₅O₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652436
Numéro CAS: 1211520-62-5