4-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(Bromomethyl)phenylsulphur pentafluoride
Formule:
C₇H₆BrF₅S Point de fusion: 42…44 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16652420 Numéro CAS: 1126969-29-6 UN: 3261 ADR: 8,III |