Imprimer
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC405651-1G PC405651-5G
APOSPC405651-1GEA 348 EUR
APOSPC405651-1G APOSPC405651-5G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Formule: C₇H₄BrF₅O₂S
Poids moléculaire: 247.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652482
Numéro CAS: 1180675-98-2