Acide 5-fluoroorotique monohydraté 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-FOA
Useful in the selection of orotidine-5'-phosphatedecarboxylase mutants in Saccharomycescerevisiae: Genetics, 1984, 107, 179.
Formule:
C₅H₃FN₂O₄·1H₂O Poids moléculaire: 174.0 g/mol (anhy) Point de fusion: 255 °C (déc.) Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00150658 Numéro CAS: 220141-70-8 EINECS: 211-876-0 |