Imprimer
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC405008-1G PC405008-5G
APOSPC405008-1GEA 212 EUR
APOSPC405008-1G APOSPC405008-5G
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₆FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032106
Numéro CAS: 869481-93-6