3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C4H9ClFN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04038329 Numéro CAS: 169750-17-8 |