Imprimer
(4-Fluorophenoxy)acétohydrazide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(4-Fluorophenoxy)acetohydrazide, (4-Fluorophenoxy)acetic acid hydrazide, (4-Fluorophenoxy)acetohydrazide
PC4050-100G PC4050-25G PC4050-5G
APOSPC4050-100GEA 322 EUR
APOSPC4050-100G APOSPC4050-25G APOSPC4050-5G
(4-Fluorophenoxy)acétohydrazide 98%
(4-Fluorophenoxy)acétohydrazide
Formule: (C₆H₄F)OCH₂CONHNH₂
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082651
Numéro CAS: 1737-62-8