2-Chloro-6-fluoro-3-méthylquinoleine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₇ClFN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
131610-11-2 |