Imprimer
Mefloquine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2R)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride, rel-(S)-(2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl)((R)-piperidin-2-yl)methanol hydrochloride, Mefloquine HCI
PC404546-1G PC404546-5G
APOSPC404546-1GEA 112 EUR
APOSPC404546-1G APOSPC404546-5G
Mefloquine hydrochloride
Mefloquine hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₆F₆N₂O
Point de fusion: 259…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00797519
Numéro CAS: 51773-92-3