Imprimer
4-Fluoro-3-nitrotoluène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4045-100G PC4045-25G PC4045-500G
APOSPC4045-100GEA 46.4 EUR
APOSPC4045-100G APOSPC4045-25G APOSPC4045-500G
4-Fluoro-3-nitrotoluène 99%
4-Fluoro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
Poids moléculaire: 155.13 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C
Point de fusion: 22…30 °C
Densité: 1.262 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007060
Numéro CAS: 446-11-7