Imprimer
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC4038-100G PC4038-25G PC4038-5G
APOSPC4038-100GEA 126 EUR
APOSPC4038-100G APOSPC4038-25G APOSPC4038-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₁H₆F₆O₂
Point de fusion: 166…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799487
Numéro CAS: 155814-20-3