Imprimer
Methyl trifluoroacrylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4032-25G PC4032-1G PC4032-5G
APOSPC4032-25GEA 640 EUR
APOSPC4032-25G APOSPC4032-1G APOSPC4032-5G
Methyl trifluoroacrylate
Methyl trifluoroacrylate
Formule: C₄H₃F₃O₂
Point d'ébullition: 85…86 °C
Densité: 1,3259 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077566
Numéro CAS: 392-41-6
EINECS: 206-875-7