Imprimer
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4029-1G PC4029-5G PC4029-500MG
APOSPC4029-1GEA 192 EUR
APOSPC4029-1G APOSPC4029-5G APOSPC4029-500MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃BrF₃N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015535
Numéro CAS: 37461-61-3
UN: 1993
ADR: 3,III