Imprimer
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC402125-100MG PC402125-1G PC402125-250MG
APOSPC402125-100MGEA 292 EUR
APOSPC402125-100MG APOSPC402125-1G APOSPC402125-250MG
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3,4-Difluorophenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₄ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037205
Numéro CAS: 721958-67-4