3-Fluoro-4-nitrotoluène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆FNO₂ Point d'ébullition: 97…98 °C/3mmHg Point de fusion: 52…55 °C Densité: 1,438 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007053 Numéro CAS: 446-34-4 EINECS: 207-166-5 |