Fmoc-4-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-D-Phe(4-CF3)-OH, Fmoc-D-Phe(4-CF₃)-OH
Formule:
C₂₅H₂₀F₃NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00797582 Numéro CAS: 238742-88-6 |