Imprimer
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC401035-1G PC401035-5G
APOSPC401035-1GEA 87 EUR
APOSPC401035-1G APOSPC401035-5G
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460102
Numéro CAS: 3671-60-1