Imprimer
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethyl)benzylideneacetone
PC401022-1G PC401022-2.5G PC401022-5G PC401022-10G
APOSPC401022-1GEA 209 EUR
APOSPC401022-1G APOSPC401022-2.5G APOSPC401022-5G APOSPC401022-10G
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
(E)-4-(2-Trifluoromethyl-phenyl)-but-3-en-2-one
Formule: C₁₁H₉F₃O
Poids moléculaire: 214.19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827896
Numéro CAS: 76293-37-3