Imprimer
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC401004-1G PC401004-5G
APOSPC401004-1GEA 69.6 EUR
APOSPC401004-1G APOSPC401004-5G
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
5-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃NO
Poids moléculaire: 241.9933 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227189
Numéro CAS: 109919-32-6