4-Fluoro-2-nitrobenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄FNO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01666439 Numéro CAS: 2923-96-8 |