Imprimer
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC400736-25G PC400736-5G
APOSPC400736-25GEA 163 EUR
APOSPC400736-25G APOSPC400736-5G
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅F₂NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01569541
Numéro CAS: 126674-78-0