Imprimer

5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC400726-1G PC400726-5G
APOSPC400726-1GEA 0 EUR
APOSPC400726-1G APOSPC400726-5G
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine 98%
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
Formule: C₅H₄BrFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848483
Numéro CAS: 748812-37-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR