Imprimer
Acide 3-(3,5-difluorophényl)propionique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC400710-25G PC400710-5G PC400710-10G
APOSPC400710-25GEA 0 EUR
APOSPC400710-25G APOSPC400710-5G APOSPC400710-10G
Acide 3-(3,5-difluorophényl)propionique 97%
Acide 3-(3,5-difluorophényl)propionique
Formule: C₉H₈F₂O₂
Poids moléculaire: 186.16 g/mol
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116054
Numéro CAS: 84315-24-2