Imprimer
2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC400701-1G PC400701-5G
APOSPC400701-1GEA 0 EUR
APOSPC400701-1G APOSPC400701-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 97%
2-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈F₂O
Point d'ébullition: 69 °C/0,1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143061
Numéro CAS: 286440-92-4