Imprimer
tert-Butyl-3,5-difluoropyridin-4-ylcarbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC400500-1G PC400500-250MG
APOSPC400500-1GEA 720 EUR
APOSPC400500-1G APOSPC400500-250MG
tert-Butyl-3,5-difluoropyridin-4-ylcarbamate
tert-Butyl-3,5-difluoropyridin-4-ylcarbamate
Formule: C₁₀H₁₂F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199252
Numéro CAS: 1364663-23-9