2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Amino-2,3-difluorobenzotrifluoride
Formule:
C₇H₄F₅N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236206 Numéro CAS: 123950-46-9 |