2-Aminohexafluoropropan-2-ol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃H₃F₆NO Point de fusion: 65…67 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053173 Numéro CAS: 31253-34-6 |